Merck
BDPH9BCD3BE5
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O2N2
Molekulargewicht:
168.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5(2)10-7(8(11)12)4-6(3)9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
AUZHMOQAPWTGTB-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)