Merck
BDPH9BCD40AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Synonym(e):
2-bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.48
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Inchi Key
CZERMIWLAGUTQP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)