Merck
BDPH9BCD4DEA
Bide Pharmatech
6-Iodochroman-2-carboxylic acid
Synonym(e):
6-iodo-2-chromanecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O3I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9IO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
Inchi Key
KUUOJGIUGRFQCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Iodochroman-2-carboxylic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)