Merck
BDPH9BCD4E08
Bide Pharmatech
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
Synonym(e):
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E08 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-2-4-9-5-7-8-6(9)3-1/h1-5H
Inchi Key
AYSYSOQSKKDJJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)