Merck
BDPH9BCD5008
Bide Pharmatech
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Synonym(e):
N-cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O2N1S1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-7-1-5-9(6-2-7)14(12,13)11-8-3-4-8/h1-2,5-6,8,11H,3-4H2
Inchi Key
QXHJRYPFPZGNNV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)