Merck
BDPH9BCD53E2
Bide Pharmatech
(2-Methylbenzo[d]oxazol-6-yl)methanol
Synonym(e):
(2-methyl-1,3-benzoxazol-6-yl)methanol
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-4,11H,5H2,1H3
Inchi Key
SFCHIWNAOMJWLM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)