Merck
BDPH9BCD6545
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)-5-fluorophenyl)boronic acid
Synonym(e):
2-(benzyloxy)-5-fluorophenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H12O3F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.05
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H12BFO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Inchi Key
ULIJNMCAPASXHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to very pale yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)