Fortfahren mit
BDPH9BCD659E
Bide Pharmatech
3,5-Dichloro-N-(3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-2-hydroxybenzamide
Synonym(e):
3,5-dichloro-N-(3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-2-hydroxybenzimidic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCD659E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H11Cl4NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)22)24-19(26)14-7-11(21)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)
Inchi Key
HPIKHGXRCDJEKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to light yellow solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)