Merck
BDPH9BCD65DA
Bide Pharmatech
3-Amino-5-(methylthio)pentanoic acid
Synonym(e):
3-amino-5-(methylsulfanyl)pentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD65DA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-10-3-2-5(7)4-6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
QWVNCDVONVDGDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)