Merck
BDPH9BCD687D
Bide Pharmatech
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Synonym(e):
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9O3N1Cl1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.41
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
Inchi Key
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)