Merck
BDPH9BCD6BA6
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Synonym(e):
methyl (4-bromophenyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
QHJOWSXZDCTNQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)