Merck
BDPH9BCD8353
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Synonym(e):
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Cl1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.45
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
WSENYRJAJFHXQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)