Merck
BDPH9BCD84FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(aminomethyl)benzyl)(methyl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl 4-(aminomethyl)benzyl(methyl)carbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H22O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.34
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16(4)10-12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8H,9-10,15H2,1-4H3
Inchi Key
FXWZLSMMROZOGP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)