Fortfahren mit
BDPH9BCD8AEF
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Synonym(e):
2-amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H11O1N2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8AEF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H11FN2O/c14-9-4-3-5-10(8-9)16-13(17)11-6-1-2-7-12(11)15/h1-8H,15H2,(H,16,17)
Inchi Key
UUNGQEZMZQDIKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)