Merck
BDPH9BCD8C7F
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-(piperidin-1-yl)propan-1-one
Synonym(e):
1-(3-bromopropanoyl)piperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H14O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.11
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H14BrNO/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-7H2
Inchi Key
QLCFKORONJMTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)