Fortfahren mit
BDPH9BCD8F71
Bide Pharmatech
(3-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13O4B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.02
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H13BO4/c1-2-15-10(12)7-8-4-3-5-9(6-8)11(13)14/h3-6,13-14H,2,7H2,1H3
Inchi Key
GDWZKERCECMYJX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)