Merck
BDPH9BCD96AD
Bide Pharmatech
2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Synonym(e):
tetrahydro-2H-pyran-2-yl vinyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h2,7H,1,3-6H2
Inchi Key
BYUNYALHUMSCSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)