Merck
BDPH9BCD9AFE
Bide Pharmatech
Triisopropoxy(vinyl)silane
Synonym(e):
triisopropoxy(vinyl)silane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H24O3Si1
Molekulargewicht:
232.4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H24O3Si/c1-8-15(12-9(2)3,13-10(4)5)14-11(6)7/h8-11H,1H2,2-7H3
Inchi Key
MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)