Fortfahren mit
BDPH9BCDA7DE
Bide Pharmatech
Methyl 3-hydroxy-2-methylenepentanoate
Synonym(e):
methyl 3-hydroxy-2-methylenepentanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA7DE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-6(8)5(2)7(9)10-3/h6,8H,2,4H2,1,3H3
Inchi Key
WXZUVXFBEAOGOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)