Merck
BDPH9BCDA83E
Bide Pharmatech
N-(5-Bromopyridin-2-yl)butyramide
Synonym(e):
N-(5-bromo-2-pyridinyl)butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA83E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-2-3-9(13)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,11,12,13)
Inchi Key
GPUHGOJHYYRRJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(5-Bromopyridin-2-yl)butyramide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)