Merck
BDPH9BCDB2F0
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Synonym(e):
3-bromo-6-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4N2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.48
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB2F0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-3-10-11-4-5(9)1-2-7(6)11/h1-4H
Inchi Key
NDSUSIBEPFTVRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)