Merck
BDPH9BCDB342
Bide Pharmatech
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine
Synonym(e):
(4-bromo-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB342 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11BrFN/c1-12(2)6-7-3-4-8(10)5-9(7)11/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
RVBVGSSIQVBEDT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)