Merck
BDPH9BCDB5D2
Bide Pharmatech
N-(2-Cyanoethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Synonym(e):
N-(2-cyanoethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H21O3N2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB5D2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H21BN2O3/c1-15(2)16(3,4)22-17(21-15)13-8-6-12(7-9-13)14(20)19-11-5-10-18/h6-9H,5,11H2,1-4H3,(H,19,20)
Inchi Key
UKHWUDSILSYFKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)