Merck
BDPH9BCDBBF4
Bide Pharmatech
2,3-Dichloro-6,7-difluoroquinoxaline
Synonym(e):
2,3-dichloro-6,7-difluoroquinoxaline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H2N2Cl2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBBF4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F2N2/c9-7-8(10)14-6-2-4(12)3(11)1-5(6)13-7/h1-2H
Inchi Key
CMQLMJCICYOHDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)