Merck
BDPH9BCDC848
Bide Pharmatech
Methyl 5-(chlorosulfonyl)nicotinate
Synonym(e):
methyl 5-(chlorosulfonyl)nicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O4N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.65
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC848 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-13-7(10)5-2-6(4-9-3-5)14(8,11)12/h2-4H,1H3
Inchi Key
MRZZIJUGMGGPLK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)