Merck
BDPH9BCDC8FC
Bide Pharmatech
1-(Quinoxalin-6-yl)ethanol
Synonym(e):
1-(6-quinoxalinyl)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC8FC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)8-2-3-9-10(6-8)12-5-4-11-9/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
AZJBZDWQJDRHNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinoxalin-6-yl)ethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)