Merck
BDPH9BCDCADA
Bide Pharmatech
3,4-Dimethyl-1-phenylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Synonym(e):
3,4-dimethyl-1-phenylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCADA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-9-8-12(17)18-14-13(9)10(2)15-16(14)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
BCRIECZRUAGVHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)