Merck
BDPH9BCDCB08
Bide Pharmatech
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Synonym(e):
3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCB08 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-17-13-7-3-5-11(9-13)10-4-2-6-12(8-10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
JFPVSZXZHHOWMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)