Merck
BDPH9BCDD549
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Synonym(e):
1-(2-quinolinyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12-10/h2-7H,1H3
Inchi Key
UCCQXCFFHYCLEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)