Merck
BDPH9BCDDE03
Bide Pharmatech
1-Acetyl-3-bromoindole
Synonym(e):
1-acetyl-3-bromo-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7(13)12-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3
Inchi Key
AYFPZXVRXRMCQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Acetyl-3-bromoindole
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)