Merck
BDPH9BCDE4EE
Bide Pharmatech
tert-Butyl (2-(2-acetylhydrazinyl)-2-oxoethyl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl (2-(2-acetylhydrazinyl)-2-oxoethyl)carbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H17O4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE4EE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H17N3O4/c1-6(13)11-12-7(14)5-10-8(15)16-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,15)(H,11,13)(H,12,14)
Inchi Key
IJQRYEPGZZLZEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)