Merck
BDPH9BCDEDEA
Bide Pharmatech
5-(m-Tolyl)nicotinic acid
Synonym(e):
5-(3-methylphenyl)nicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H11O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEDEA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-9-3-2-4-10(5-9)11-6-12(13(15)16)8-14-7-11/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
KQXMMUCUYGOXEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(m-Tolyl)nicotinic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)