Merck
BDPH9BCDF06E
Bide Pharmatech
2-Fluorobutan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
2-fluoro-1-butanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H11N1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.59
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF06E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-2-4(5)3-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
Inchi Key
GCFJSNTVZBKQCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen