Fortfahren mit
BDPH9BCDF2F4
Bide Pharmatech
5-((3-((2,4-Dimethoxyphenyl)carbamoyl)phenyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Synonym(e):
5-{3-[(2,4-dimethoxyanilino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H22O6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H22N2O6/c1-27-15-9-10-16(17(12-15)28-2)22-20(26)13-5-3-6-14(11-13)21-18(23)7-4-8-19(24)25/h3,5-6,9-12H,4,7-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
Inchi Key
IXPHIUQELSUDNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)