Merck
BDPH9BCDF4BE
Bide Pharmatech
2-Amino-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
Synonym(e):
2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF4BE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-5-6(9)8-3-1-2-4-8/h1-5,7H2
Inchi Key
SJNAQBNIUKINQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)