Merck
BDPH9BCDF4C2
Bide Pharmatech
5,8-Quinolinequinone
Synonym(e):
5,8-quinolinedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF4C2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5NO2/c11-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-10-9/h1-5H
Inchi Key
NVJSPQCVDHGYRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,8-Quinolinequinone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)