Merck
BDPH9BCDF950
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Synonym(e):
6-bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF950 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-11-4-7-6(10-11)2-5(8)3-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
XDBFXYMEKIZLGH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)