Merck
BDPH9BCDFCF7
Bide Pharmatech
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanamine hydrochloride
Synonym(e):
2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFCF7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
Inchi Key
PWGRVAAEDDBHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)