Merck
BDPH9BCDFD06
Bide Pharmatech
1-(Azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Synonym(e):
1-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.62
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD06 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-9(5-7-1)6-3-8-4-6;/h1-2,5-6,8H,3-4H2;1H
Inchi Key
LOXVISDLNHWOKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)