Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDFDCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Synonym(e):
4-chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6N1Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.61
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H6ClF2N/c1-5-2-8(11)7-3-6(12)4-9(13)10(7)14-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
AFFPXAYTKXVJTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)