Merck
BDPH9BCDFDE4
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-chloro-4-fluoropyridine
Synonym(e):
5-bromo-2-chloro-4-fluoropyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2N1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.43
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFDE4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H2BrClFN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Inchi Key
IHOUCYWEAFGESV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-chloro-4-fluoropyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)