Merck
BDPH9BCDFEDF
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Synonym(e):
(4-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFEDF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Inchi Key
YKJBUISQMKCZTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)