Merck
BDPH9BCE0134
Bide Pharmatech
(3,5-Diamino-4-isobutylphenyl)boronic acid
Synonym(e):
(3,5-diamino-4-isobutylphenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H17O2N2B1
Molekulargewicht:
208.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H17BN2O2/c1-6(2)3-8-9(12)4-7(11(14)15)5-10(8)13/h4-6,14-15H,3,12-13H2,1-2H3
Inchi Key
OUEVJUPJROEIHF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)