Merck
BDPH9C01E640
Bide Pharmatech
S-Methyl-s-(3-methylphenyl) sulfoximine
Synonym(e):
1-methyl-3-(methylsulfonimidoyl)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11O1N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-7-4-3-5-8(6-7)11(2,9)10/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
CDJIROMHWRNVKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)