Merck
BDPH9C01EAEB
Bide Pharmatech
(1S,2S)-Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid
Synonym(e):
(1S,2S)-1,2-cyclopropanedicarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EAEB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1
Inchi Key
RLWFMZKPPHHHCB-HRFVKAFMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)