Merck
BDPH9C01F93B
Bide Pharmatech
trans-1-Bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Synonym(e):
(1r,3r)-1-bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H6BrF3/c6-4-1-3(2-4)5(7,8)9/h3-4H,1-2H2/t3-,4-
Inchi Key
LHJMYJBLOMVORH-JPYJGEKTSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)