Fortfahren mit
BDPH9C01FBD8
Bide Pharmatech
(1S,4S)-2-Thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
Synonym(e):
(1S,4S)-2-thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H10O2N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.66
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S.ClH/c7-9(8)3-4-1-5(9)2-6-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Inchi Key
CCLLUNMSIFQAIP-FHAQVOQBSA-N
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)