Merck
BDPH9C02488F
Bide Pharmatech
5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Synonym(e):
5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
Inchi Key
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-brown to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)