Merck
BL3H9538AFA4
BLD Pharmatech
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Synonym(e):
3-chlorobenzenesulfonyl chloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4O2Cl2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.07
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Inchi Key
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Liquid - Crystal - Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)