Merck
BL3H97B9ECBB
BLD Pharmatech
4-(Methanesulfonyl)benzoyl chloride
Synonym(e):
4-(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O3Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.66
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7ClO3S/c1-13(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Inchi Key
IPEIDGXNXFPGBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)